Tisk…
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302985-10G PC302985-5G PC302985-1G
APOSPC302985-10GEA 9330 CZK
APOSPC302985-10G APOSPC302985-5G APOSPC302985-1G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₉H₈ClFO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19687215
CAS číslo: 1323966-33-1