Tisk…
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302984-10G PC302984-5G PC302984-1G
APOSPC302984-10GEA 9330 CZK
APOSPC302984-10G APOSPC302984-5G APOSPC302984-1G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₉H₈ClFO₂
MW: 202.61 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19687180
CAS číslo: 1323966-27-3