Tisk…
4-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302981-1G PC302981-5G
APOSPC302981-1GEA 1210 CZK
APOSPC302981-1G APOSPC302981-5G
4-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
4-Chloro-3,5-difluoroaniline
Vzorec: C₆H₄ClF₂N
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09833604
CAS číslo: 2613-33-4