Tisk…
4'-Chloro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302976-10G PC302976-5G PC302976-1G
APOSPC302976-10GEA 12200 CZK
APOSPC302976-10G APOSPC302976-5G APOSPC302976-1G
4'-Chloro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
4'-Chloro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238,59 g/mol
Bod tání: 40…43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660263
CAS číslo: 886501-62-8