Tisk…
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302975-1G PC302975-5G
APOSPC302975-1GEA 5130 CZK
APOSPC302975-1G APOSPC302975-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Vzorec: C₉H₈ClFO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19687184
CAS číslo: 1323955-64-1