Tisk…
4'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)ethanone
PC302972-5G PC302972-1G
APOSPC302972-5GEA 5360 CZK
APOSPC302972-5G APOSPC302972-1G
4'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone 98%
4'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅ClF₂O
MW: 190.58
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832259
CAS číslo: 1017777-45-5