4'-(Pentafluorothio)acetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302967-5G
PC302967-1G
PC302967-25G
APOSPC302967-5GEA
28110
CZK
APOSPC302967-5G
APOSPC302967-1G
APOSPC302967-25G
4'-(Pentafluorothio)acetophenone 98%
4'-(Pentafluorothio)acetophenone
Vzorec:
C₈H₇F₅OS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16652408 CAS číslo: 401892-83-9 |