Tisk…
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302964-1G PC302964-5G
APOSPC302964-1GEA 4570 CZK
APOSPC302964-1G APOSPC302964-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025379
CAS číslo: 916420-60-5