Tisk…
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302963-10G PC302963-5G PC302963-1G
APOSPC302963-10GEA 12800 CZK
APOSPC302963-10G APOSPC302963-5G APOSPC302963-1G
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Vzorec: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025372
CAS číslo: 916420-53-6