Tisk…
5-(Trifluoromethoxy)-m-toluidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302962-1G PC302962-5G PC302962-10G
APOSPC302962-1GEA 6580 CZK
APOSPC302962-1G APOSPC302962-5G APOSPC302962-10G
5-(Trifluoromethoxy)-m-toluidine 98%
5-(Trifluoromethoxy)-m-toluidine
Vzorec: C₈H₈F₃NO
Bod varu: 73 °C/1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025380
CAS číslo: 86256-63-5