3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302961-10G
PC302961-5G
PC302961-1G
APOSPC302961-10GEA
11540
CZK
APOSPC302961-10G
APOSPC302961-5G
APOSPC302961-1G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec:
C₉H₈F₃NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09025411 CAS číslo: 916420-94-5 |