Tisk…
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302960-10G PC302960-5G PC302960-1G
APOSPC302960-10GEA 13160 CZK
APOSPC302960-10G APOSPC302960-5G APOSPC302960-1G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18398587
CAS číslo: 1261571-92-9
UN: 3261
ADR: 8,II