Tisk…
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302959-1G PC302959-5G
APOSPC302959-1GEA 8040 CZK
APOSPC302959-1G APOSPC302959-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₃
MW: 238.14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18783228
CAS číslo: 1352999-94-0