Tisk…
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302957-1G PC302957-250MG
APOSPC302957-1GEA 7380 CZK
APOSPC302957-1G APOSPC302957-250MG
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18783221
CAS číslo: 1242258-49-6