Tisk…
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302956-1G PC302956-5G
APOSPC302956-1GEA 5130 CZK
APOSPC302956-1G APOSPC302956-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₃
MW: 238.14 g/mol
Bod tání: 64…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660343
CAS číslo: 886761-70-2