Tisk…
3'-Fluoro-2'-methylacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302955-10G PC302955-5G PC302955-1G
APOSPC302955-10GEA 9330 CZK
APOSPC302955-10G APOSPC302955-5G APOSPC302955-1G
3'-Fluoro-2'-methylacetophenone 98%
3'-Fluoro-2'-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832257
CAS číslo: 177942-47-1