Tisk…
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302950-10G PC302950-5G PC302950-1G
APOSPC302950-10GEA 11540 CZK
APOSPC302950-10G APOSPC302950-5G APOSPC302950-1G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl bromide
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrClFO
MW: 253.50 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115868
CAS číslo: 886497-36-5
UN: 3261
ADR: 8 II