3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302949-10G
PC302949-5G
PC302949-1G
APOSPC302949-10GEA
11540
CZK
APOSPC302949-10G
APOSPC302949-5G
APOSPC302949-1G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzonitrile
Vzorec:
C₈H₅ClFNO MW: 185,59 g/mol Bod tání: 71…73 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115866 CAS číslo: 886497-30-9 |