2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302934-10G
PC302934-5G
PC302934-1G
APOSPC302934-10GEA
9330
CZK
APOSPC302934-10G
APOSPC302934-5G
APOSPC302934-1G
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec:
C₁₀H₉F₃O MW: 202,17 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09832290 CAS číslo: 725743-50-0 |