Tisk…
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302933-10G PC302933-5G PC302933-1G
APOSPC302933-10GEA 11580 CZK
APOSPC302933-10G APOSPC302933-5G APOSPC302933-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18399766
CAS číslo: 1261478-61-8