2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC302932-10G
PC302932-5G
PC302932-1G
APOSPC302932-10GEA
9330
CZK
APOSPC302932-10G
APOSPC302932-5G
APOSPC302932-1G
2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec:
C₁₀H₉F₃O MW: 202,17 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09832283 CAS číslo: 1017778-01-6 |