2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302931-10G
PC302931-5G
PC302931-25G
PC302931-100G
APOSPC302931-10GEA
10880
CZK
APOSPC302931-10G
APOSPC302931-5G
APOSPC302931-25G
APOSPC302931-100G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec:
C₉H₇F₃O₂ Bod tání: 46…49 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09832324 CAS číslo: 1017778-98-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...