Tisk…
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302929-10G PC302929-5G PC302929-1G PC302929-25G
APOSPC302929-10GEA 9330 CZK
APOSPC302929-10G APOSPC302929-5G APOSPC302929-1G APOSPC302929-25G
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₂
Bod tání: 45…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832300
CAS číslo: 503464-99-1