Tisk…
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302927-10G PC302927-5G PC302927-25G
APOSPC302927-10GEA 12140 CZK
APOSPC302927-10G APOSPC302927-5G APOSPC302927-25G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₈H₇F₃O₃
MW: 208.14
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832306
CAS číslo: 895572-36-8