Tisk…
2-Fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302923-10G PC302923-5G PC302923-1G
APOSPC302923-10GEA 11540 CZK
APOSPC302923-10G APOSPC302923-5G APOSPC302923-1G
2-Fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
2-Fluoro-5-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrF
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660227
CAS číslo: 886500-09-0
UN: 1759
ADR: 8,II