Tisk…
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302922-1G PC302922-5G
APOSPC302922-1GEA 7580 CZK
APOSPC302922-1G APOSPC302922-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19687200
CAS číslo: 1323966-46-6