Tisk…
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302921-1G PC302921-5G
APOSPC302921-1GEA 5200 CZK
APOSPC302921-1G APOSPC302921-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19687178
CAS číslo: 1323955-61-8