Tisk…
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302920-5G PC302920-1G
APOSPC302920-5GEA 12200 CZK
APOSPC302920-5G APOSPC302920-1G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₆F₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19687179
CAS číslo: 1323966-40-0