Tisk…
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC302919-10G PC302919-5G
APOSPC302919-10GEA 9000 CZK
APOSPC302919-10G APOSPC302919-5G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₈F₄O₂
MW: 224.15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201037
CAS číslo: 1373921-03-9