Tisk…
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302918-10G PC302918-5G
APOSPC302918-10GEA 9330 CZK
APOSPC302918-10G APOSPC302918-5G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₂ClF₇O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258670
UN: 3265
ADR: 8,II