Tisk…
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302914-10G PC302914-1G PC302914-5G
APOSPC302914-10GEA 15710 CZK
APOSPC302914-10G APOSPC302914-1G APOSPC302914-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16652440
CAS číslo: 1227628-83-2