Tisk…
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302912-10G PC302912-5G PC302912-1G
APOSPC302912-10GEA 10250 CZK
APOSPC302912-10G APOSPC302912-5G APOSPC302912-1G
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl alcohol 98%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₉H₁₀F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258717
CAS číslo: 1017779-81-5