2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302911-1G
PC302911-5G
PC302911-10G
APOSPC302911-1GEA
5130
CZK
APOSPC302911-1G
APOSPC302911-5G
APOSPC302911-10G
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec:
C₉H₃ClF₆O₂ MW: 292.56 g/mol Bod tání: 148…150 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09025365 CAS číslo: 916420-47-8 |