2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302910-1G
PC302910-5G
PC302910-10G
APOSPC302910-1GEA
5030
CZK
APOSPC302910-1G
APOSPC302910-5G
APOSPC302910-10G
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec:
C₉H₃ClF₆O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09025366 CAS číslo: 916420-48-9 |