4-Ethoxy-2,3-difluoroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302903-10G
PC302903-5G
PC302903-1G
APOSPC302903-10GEA
14450
CZK
APOSPC302903-10G
APOSPC302903-5G
APOSPC302903-1G
4-Ethoxy-2,3-difluoroaniline 97%
4-Ethoxy-2,3-difluoroaniline
Vzorec:
C₈H₉F₂NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09258703 CAS číslo: 189751-13-1 |