Tisk…
6-Chloro-2,3-difluorophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-2,3-difluorophenol
PC302898-10G PC302898-5G PC302898-25G
APOSPC302898-10GEA 8370 CZK
APOSPC302898-10G APOSPC302898-5G APOSPC302898-25G
6-Chloro-2,3-difluorophenol 98%
6-Chloro-2,3-difluorophenol
Vzorec: C₆H₃ClF₂O
MW: 164,54 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201050
CAS číslo: 186590-18-1