Tisk…
6-Chloro-2,3-difluorobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-chloro-2,3-difluorobenzamide
PC302897-5G
APOSPC302897-5GEA 9920 CZK
APOSPC302897-5G
6-Chloro-2,3-difluorobenzamide
6-Chloro-2,3-difluorobenzamide
Vzorec: C₇H₄ClF₂NO
MW: 191,56 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201031
CAS číslo: 1373920-98-9