Tisk…
(5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302896-1G PC302896-5G PC302896-10G
APOSPC302896-1GEA 4530 CZK
APOSPC302896-1G APOSPC302896-5G APOSPC302896-10G
(5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
(5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₂
Bod tání: 117…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832298
CAS číslo: 1017778-27-6