Tisk…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302894-10G PC302894-5G PC302894-1G
APOSPC302894-10GEA 8040 CZK
APOSPC302894-10G APOSPC302894-5G APOSPC302894-1G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660291
CAS číslo: 120985-68-4