Tisk…
5-Fluoro-2-methoxybenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302892-10G PC302892-5G PC302892-1G
APOSPC302892-10GEA 8040 CZK
APOSPC302892-10G APOSPC302892-5G APOSPC302892-1G
5-Fluoro-2-methoxybenzamide 98%
5-Fluoro-2-methoxybenzamide
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06409124
CAS číslo: 704-04-1