Tisk…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302888-5G PC302888-10G PC302888-1G
APOSPC302888-5GEA 15870 CZK
APOSPC302888-5G APOSPC302888-10G APOSPC302888-1G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₇F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116033
CAS číslo: 93249-45-7