Tisk…
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Benzaldehyde, 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-
PC302886-5G PC302886-1G
APOSPC302886-5GEA 6390 CZK
APOSPC302886-5G APOSPC302886-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218.17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22682818
CAS číslo: 1431329-77-9