4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC302883-10G
PC302883-5G
PC302883-1G
APOSPC302883-10GEA
8040
CZK
APOSPC302883-10G
APOSPC302883-5G
APOSPC302883-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec:
C₉H₈BrF₃O MW: 269.06 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09025406 CAS číslo: 916420-86-5 UN: 3265 ADR: 8 II |