Tisk…
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302882-5G PC302882-1G
APOSPC302882-5GEA 4530 CZK
APOSPC302882-5G APOSPC302882-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025404
CAS číslo: 916420-82-1