4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
PC302880-5G
PC302880-1G
APOSPC302880-5GEA
9660
CZK
APOSPC302880-5G
APOSPC302880-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec:
C₉H₆F₄NO MW: 221,15 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22201066 CAS číslo: 1373920-88-7 |