Tisk…
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
PC302878-1G PC302878-5G PC302878-250MG
APOSPC302878-1GEA 6520 CZK
APOSPC302878-1G APOSPC302878-5G APOSPC302878-250MG
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅F₄NO
MW: 219,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19687176
CAS číslo: 1323966-14-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III