3,5-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzonitrile
PC302875-5G
PC302875-1G
APOSPC302875-5GEA
5130
CZK
APOSPC302875-5G
APOSPC302875-1G
3,5-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 98%
3,5-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile
Vzorec:
C₉H₇F₂NO MW: 183.15 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09258687 CAS číslo: 1017779-27-9 UN: 3439 ADR: 6.1 III |