Tisk…
4'-Ethoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302872-5G PC302872-1G
APOSPC302872-5GEA 9920 CZK
APOSPC302872-5G APOSPC302872-1G
4'-Ethoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
4'-Ethoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₁₁H₁₁F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13196590
CAS číslo: 851263-13-3