Tisk…
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302867-1G PC302867-5G
APOSPC302867-1GEA 4530 CZK
APOSPC302867-1G APOSPC302867-5G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzylamine 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzylamine
Vzorec: C₉H₁₁ClFNO
MW: 203,64 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19687221
CAS číslo: 1323966-28-4