Tisk…
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluoroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302865-1G PC302865-5G
APOSPC302865-1GEA 4530 CZK
APOSPC302865-1G APOSPC302865-5G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluoroaniline 97%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluoroaniline
Vzorec: C₈H₉ClFNO
MW: 189,61 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19687218
CAS číslo: 1323966-31-9